주요 문서
ENAH315520AA
Enamine
methyl 6-bromo-4-methoxyquinoline-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.12
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-methoxyquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-16-11-8-5-7(13)3-4-10(8)14-6-9(11)12(15)17-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BUIXOCMHDRXXSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735153
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735153
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)