주요 문서
ENAH31551FA9
Enamine
2-amino-3-(thiolan-3-yl)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-3-(tetrahydrothiophen-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c8-6(7(9)10)3-5-1-2-11-4-5;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
AHZJTGJFXWAMBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)