주요 문서
ENAH31551F31
Enamine
2-fluoro-5-(pentafluoroethoxy)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.1
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-(perfluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H3F6NO/c8-5-2-1-4(3-14-5)15-7(12,13)6(9,10)11/h1-3H
InChI key
LKSCEIVOTVOCGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739562