주요 문서
ENAH31551DC4
Enamine
tert-butyl N-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-11(4,5)12-7-8/h8,12H,6-7H2,1-5H3,(H,13,14)
InChI key
AJDWSPCGBVSUDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486722
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486722
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)