주요 문서
ENAH31551DBB
Enamine
7-methylquinolin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
7-methylquinolin-3-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-2-3-8-5-9(11)6-12-10(8)4-7/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
KPPLYASINNJSPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734451
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734451
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)