주요 문서
ENAH31551C7A
Enamine
7-oxa-12-azadispiro[2.0.5^{4}.3^{3}]dodecane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.71
MDL number:
Iupac Name
7-oxa-12-azadispiro[2.0.5(4).3(3)]dodecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO.ClH/c1-2-10(1)9(3-6-11-10)4-7-12-8-5-9;/h11H,1-8H2;1H
InChI key
SFTFYBVNRHCBKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732790
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732790
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)