주요 문서
ENAH31551BEA
Enamine
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
mp
141-142
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-8-2-3-11-7(6-12)5-10-9(11)4-8/h2-6H,1H3
InChI key
DEMNJFUBUDMCDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731976
Melting Point
141-142
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731976
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)