주요 문서
ENAH31551B99
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.14
MDL number:
mp
154-156
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5N5/c1-2-8-6(9-3-1)11-5-7-4-10-11/h1-5H
InChI key
PUGWTWQIZUJSGD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
Melting Point
154-156
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)