주요 문서
ENAH31551ACB
Enamine
7-imino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]nonan-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.22
MDL number:
Iupac Name
7-amino-1,4-dioxa-7lambda6-thiaspiro[4.4]non-6-ene 7-oxide
Inchi Code
1S/C6H11NO3S/c7-11(8)4-1-6(5-11)9-2-3-10-6/h5H,1-4H2,(H2,7,8)
InChI key
SOQNQQYKCSPYRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)