주요 문서
ENAH31551AB5
Enamine
[3-(2,3-difluorophenyl)-4-fluorophenyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.21
MDL number:
Iupac Name
(2',3',6-trifluoro[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-11-5-4-8(7-17)6-10(11)9-2-1-3-12(15)13(9)16/h1-6,17H,7H2
InChI key
JFASRIQQHVDJEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504334
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504334
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)