주요 문서
ENAH3155184D
Enamine
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.2
MDL number:
Iupac Name
3-ethyl-3-methylazetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-3-7(2)4-9(5-7)6(8)10/h3-5H2,1-2H3,(H2,8,10)
InChI key
WGVSBLXJMHDRFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2987643
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2987643
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)