주요 문서
ENAH31551840
Enamine
cyclohept-1-ene-1-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.18
MDL number:
Iupac Name
1-cycloheptene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H12O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h5,7H,1-4,6H2
InChI key
XFXBZUGAKSVCJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2973891
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2973891
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)