주요 문서
ENAH315517B3
Enamine
5-amino-2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.23
MDL number:
mp
152-154
Iupac Name
1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-5-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12(8,10)11/h1-2,5H,3-4,9H2
InChI key
MUJRANWRSSQSBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111838
Melting Point
152-154
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111838
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)