주요 문서
ENAH31551707
Enamine
3-(piperazin-1-yl)oxolan-2-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.13
MDL number:
Iupac Name
3-(piperazin-1-yl)dihydrofuran-2(3H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.2ClH/c11-8-7(1-6-12-8)10-4-2-9-3-5-10;;/h7,9H,1-6H2;2*1H
InChI key
YJKGQCYIYRLULZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1222960
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1222960
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)