주요 문서
ENAH31551636
Enamine
tert-butyl 7-(iodomethyl)-8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
367.23
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 7-(iodomethyl)-8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H22INO3/c1-12(2,3)18-11(16)15-8-10(7-14)17-9-13(15)5-4-6-13/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
QAQGYRHHTRGOTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072570
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)