주요 문서
ENAH30526B5E
Enamine
5-methylheptan-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.25
MDL number:
Iupac Name
1,4-dimethylhexylamine
Inchi Code
1S/C8H19N/c1-4-7(2)5-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
InChI key
IGELDTXGMACMRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1998373
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)