주요 문서
ENAH3052383A
Enamine
1-(2-chloropyridin-3-yl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
MDL number:
Iupac Name
1-(2-chloro-3-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5(9)6-3-2-4-10-7(6)8/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
KRRJPKWZJVRTPE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1985156
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)