주요 문서
ENAH30515E23
Enamine
1-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.2
MDL number:
Iupac Name
1-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetone
Inchi Code
1S/C11H11F3O2/c1-7(15)5-8-6-9(11(12,13)14)3-4-10(8)16-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI key
FZPGAUWOPLHLOS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1929066
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)