주요 문서
ENAH3050E25A
Enamine
3-(2-bromo-4-fluorophenoxy)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.09
MDL number:
Iupac Name
3-(2-bromo-4-fluorophenoxy)propylamine
Inchi Code
1S/C9H11BrFNO/c10-8-6-7(11)2-3-9(8)13-5-1-4-12/h2-3,6H,1,4-5,12H2
InChI key
WXKJWZJHERYHRJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1897231
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)