주요 문서
ENAH30507A6C
Enamine
1-benzyl-3-(chloromethyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.75
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-3-(chloromethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H18ClN/c14-9-13-7-4-8-15(11-13)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
InChI key
SHRHCPIREAQQDY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1870319
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)