주요 문서
ENAH30505849
Enamine
3-(4-phenylphenyl)prop-2-enal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
Iupac Name
(2E)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-propenal
Inchi Code
1S/C15H12O/c16-12-4-5-13-8-10-15(11-9-13)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H/b5-4+
InChI key
DEGNTTFHGNUFKP-SNAWJCMRSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1861447
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)