주요 문서
ENAH305028C1
Enamine
N-[(cyclohex-3-en-1-yl)methyl]hydroxylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.19
MDL number:
Iupac Name
N-(cyclohex-3-en-1-ylmethyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-9H,3-6H2
InChI key
QXIJPYSCFOIYEP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1849105
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)