주요 문서
ENAH305020CB
Enamine
3-[(dimethylamino)methyl]benzene-1-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.27
MDL number:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]benzenethiol
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-10(2)7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI key
OSIHHJOEIBCSIA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847038
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)