주요 문서
ENAH304FF2A7
Enamine
O-[(4-ethoxyphenyl)methyl]hydroxylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
Iupac Name
O-(4-ethoxybenzyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-2-11-9-5-3-8(4-6-9)7-12-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI key
BEQGFYJUEOMBMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1834820
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)