주요 문서
ENAH304FD088
Enamine
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H7N3/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
HCTKTFWOSSBSIL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1825987
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)