주요 문서
ENAH304F9E24
Enamine
[1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopentyl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.29
MDL number:
Iupac Name
(1-(5-fluoro-2-methylphenyl)cyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H18FN/c1-10-4-5-11(14)8-12(10)13(9-15)6-2-3-7-13/h4-5,8H,2-3,6-7,9,15H2,1H3
InChI key
DYLUQTYGIBHHLM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1812999
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)