주요 문서
ENAH304F5E42
Enamine
4-bromoquinazolin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(10)12-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChI key
DJHAQYDHLGQCNE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664161
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)