주요 문서
ENAH304F0A1E
Enamine
1-[(5-bromofuran-3-yl)methyl]cyclopropane-1-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
Iupac Name
1-((5-bromofuran-3-yl)methyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-7(5-12-8)4-9(6-11)1-2-9/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI key
IEPVBTVMRRGFNI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1619966
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)