주요 문서
ENAH304E36CE
Enamine
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.1
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2/c1-12-5-6-13-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4H,5-6,11H2,1H3
InChI key
HFWULLVCZKPZSX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1295945
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)