주요 문서
ENAH304DCF5F
Enamine
2-(1-benzothiophen-3-yl)oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.24
MDL number:
Iupac Name
2-(1-benzothien-3-yl)oxirane
Inchi Code
1S/C10H8OS/c1-2-4-10-7(3-1)8(6-12-10)9-5-11-9/h1-4,6,9H,5H2
InChI key
IBEHOBLMFNEOIC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)