주요 문서
ENAH304DCF14
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)acetaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.04
MDL number:
Iupac Name
(2,6-dichlorophenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3,5H,4H2
InChI key
BBJCWAGQXDWRKB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250722
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)