주요 문서
ENAH304D7EEC
Enamine
2-amino-4-methylpentane-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
Iupac Name
2-amino-4-methylpentane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H14FNO2S/c1-5(2)3-6(8)4-11(7,9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3
InChI key
VSOSLMOKKGXDCD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1576971
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)