주요 문서
ENAH304C039C
Enamine
(1R)-1-[3-(difluoromethyl)phenyl]ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
MDL number:
Iupac Name
(1R)-1-[3-(difluoromethyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-6(12)7-3-2-4-8(5-7)9(10)11/h2-6,9H,12H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
FJDSZADRDSXBSE-ZCFIWIBFSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505688
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)