주요 문서
ENAH304BDCA2
Enamine
methyl 2-amino-6-bromo-3-fluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.05
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-amino-6-bromo-3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-13-8(12)6-4(9)2-3-5(10)7(6)11/h2-3H,11H2,1H3
InChI key
FRRDYQLQOHCYGC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008391
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)