주요 문서
ENAH304BC122
Enamine
3-(2-methylphenoxy)azetidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.22
MDL number:
Iupac Name
3-(2-methylphenoxy)azetidine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-9-6-11-7-9/h2-5,9,11H,6-7H2,1H3
InChI key
CUEMUHHZSLOMTD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2000712
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)