주요 문서
ENAH304B9DFE
Enamine
(1R)-2-amino-1-(3-methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
Iupac Name
(R)-2-amino-1-(3-methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-7-3-4-8(9(12)6-11)5-10(7)13-2/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI key
UQFIKKHFUUIYQJ-VIFPVBQESA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1791648
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)