주요 문서
ENAH3049FA2F
Enamine
3-ethyl-4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
3-ethyl-4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-2-9-10(11(12)14-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H3,12,13,14)
InChI key
CXZWOBWWNRMXCN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-742271
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)