주요 문서
ENAH3048F106
Enamine
1-(azocan-2-yl)propan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.27
Iupac Name
1-(azocan-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C10H19NO/c1-9(12)8-10-6-4-2-3-5-7-11-10/h10-11H,2-8H2,1H3
InChI key
OYVCBSDAYCUBPW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127130
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)