주요 문서
ENAH3048152B
Enamine
5-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.65
MDL number:
Iupac Name
5-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
BSYBLMDNOUEPRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375796
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)