주요 문서
ENAH3047EB56
Enamine
2-(oxan-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-4-ylcyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-9(11)8-5-7(8)6-1-3-12-4-2-6/h6-8H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
HHKACNPIXDCNTQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343892