주요 문서
ENAH3047D99E
Enamine
2-(methylsulfanyl)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.22
MDL number:
Iupac Name
2-(methylthio)cyclohepta-2,4,6-trien-1-one
Inchi Code
1S/C8H8OS/c1-10-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H,1H3
InChI key
RTWVFLZELBILSK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-337736