주요 문서
ENAH3047C0FD
Enamine
2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.09
MDL number:
Iupac Name
2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4O5/c7-4-1-3(6(9)10)2-5(8)11-4/h1H,2H2,(H,9,10)
InChI key
UNCRKEZQEKKGQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322146