주요 문서
ENAH30472FBF
Enamine
2-(2-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.66
MDL number:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(dimethylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11ClN2/c1-13(2)10(7-12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,10H,1-2H3
InChI key
DAOSLFYYPSHQRU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-235997
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)