주요 문서
ENAH30470301
Enamine
4-chloro-1,2-dihydro-1,5-naphthyridin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.59
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-1,5-naphthyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-4-7(12)11-6-2-1-3-10-8(5)6/h1-4H,(H,11,12)
InChI key
GEROIKVOSVNCRS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220797
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)