주요 문서
ENAH3046F782
Enamine
N-(2-aminoethyl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C5H12N2O/c1-2-5(8)7-4-3-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SUYTZMWLZYCZEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215056
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)