주요 문서
ENAH3046BAB3
Enamine
methyl 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.11
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-14-10(13)9(12)6-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9H,6,12H2,1H3
InChI key
YITVYXPXJPUFPP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068741
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)