주요 문서
ENAH30468D9C
Enamine
2,2-dimethylhexa-4,5-dien-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.18
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4,5-hexadien-3-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-5-6-7(9)8(2,3)4/h6H,1H2,2-4H3
InChI key
IHMGJUBIYCXOTC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84607
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)