주요 문서
ENAH30468AC0
Enamine
4-[(4-iodophenoxy)methyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
354.14
MDL number:
Iupac Name
4-[(4-iodophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11IO3/c15-12-5-7-13(8-6-12)18-9-10-1-3-11(4-2-10)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI key
WTRXQLMREUPNNT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83543
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)