주요 문서
ENAH304673EC
Enamine
1-{3-[(2-methylphenyl)methoxy]phenyl}piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.39
MDL number:
Iupac Name
1-{3-[(2-methylbenzyl)oxy]phenyl}piperazine
Inchi Code
1S/C18H22N2O/c1-15-5-2-3-6-16(15)14-21-18-8-4-7-17(13-18)20-11-9-19-10-12-20/h2-8,13,19H,9-12,14H2,1H3
InChI key
RCLLHVJQXBOSFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75286