주요 문서
ENAH304655D0
Enamine
(2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.28
MDL number:
Iupac Name
(2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H14N2S/c1-8(2,3)7-10-6(4-9)5-11-7/h5H,4,9H2,1-3H3
InChI key
YBQQIYCCZQFERZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
79
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59778